Learn More
3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460817
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16460817 50 mg
16444508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16460817 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111642
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine (Compound 25) is a nucleoside derivative.
3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine (Compound 25) is a nucleoside derivative.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Azido-3'-deoxy-beta-L-uridine
CAS 2095417-28-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H11N5O5
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (464.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N([C@H]1O[C@@H](CO)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H]1O)C=C2)NC2=O
Molekulargewicht (g/mol) 269.21
Formelmasse 269.21
Reinheit (%) 99.7%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation