Learn More
3-Benzylamino-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15433517 250 mg 250 Milligramm
11322579 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26664.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4720-29-0
Summenformel C10H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 165.236
MDL-Nummer MFCD00020622
InChI-Schlüssel ZQJXSIOFSZYGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzylamino propan-1-ol, n-benzyl-3-aminopropan-1-ol, 3-benzylamino-1-propanol, 3-benzylamino propanol, 1-propanol,3-methylphenylamino, 1-propanol, 3-phenylmethyl amino, zlchem 680, 3-benzylaminopropanol
PubChem CID 78448
IUPAC-Name 3-(Benzylamino)propan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzylamino-1-propanol
Menge 250 mg
Formelmasse 165.24
Reinheit (%) 97%