Learn More
3-(Benzylamino)propionitril, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394927 5 g 5 Gramm
11304937 25 g -
11314937 100 g 100 Gramm
11324937 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11394927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041949.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 706-03-6 | C10H13N2 | 161.23 g/mol
3-(Benzyl amino)propionitrile was used as starting reagent in the synthesis of (3R,4S)-1-benzyl-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-[benzyl-(3,5-dimethyl-pyrazol-1-ylmethyl)-amino]-propionitrile. It undergoes aza-type Michael reaction with 1-hydroxymethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester under mild conditions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 706-03-6
Summenformel C10H13N2
Molekulargewicht (g/mol) 161.23
MDL-Nummer MFCD00001955
InChI-Schlüssel MWTGBAURSCEGSL-UHFFFAOYSA-O
Synonym 3-benzylamino propanenitrile, 3-benzylamino propionitrile, n-benzyl-2-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-phenylmethyl amino, a-cyanoethyl benzylamine, beta-cyanoethylbenzylamine, acmc-1bk6i, 3-benzylamino-propionitrile
PubChem CID 69719
IUPAC-Name 3-(benzylamino)propannitril
SMILES N#CCC[NH2+]CC1=CC=CC=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material 3-(Benzylamino)propionitrile
Dichte 1.024g/mL
Flammpunkt >110° (230°F)
Brechungsindex 1.5308
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 160.22
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssig
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.