Learn More
3-Benzyloxy-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10381720 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10381720 5 g Glasflasche 5 Gramm
10341770 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10381720 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 436570050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4799-68-2 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4799-68-2
Summenformel C10H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00029659
InChI-Schlüssel FUCYABRIJPUVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxy-1-propanol, 3-benzyloxy propan-1-ol, 3-benzyloxypropanol, 1-propanol, 3-phenylmethoxy, 3-benzyloxy-propan-1-ol, 1-propanol, 3-benzyloxy, 3-benzyloxypropan-1-ol, 3-benzyloxy-propane-1-ol, 3-benzyl-oxy propan-1-ol
PubChem CID 347971
SMILES OCCCOCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzyloxy-1-propanol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0490g/mL
Siedepunkt 111°C to 114°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Relative Dichte 1.049
IUPAC-Name 3-Phenylmethoxypropan-1-ol
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Benzyloxy-1-propanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.