Learn More
3-Benzyloxy-4-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317006 50 g 50 Gramm
11307006 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317006 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06830.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6346-05-0
Summenformel C15H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 242.27
MDL-Nummer MFCD00003386
InChI-Schlüssel VQVQZFHUXRSRBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde, o-benzylisovanillin, benzaldehyde, 4-methoxy-3-phenylmethoxy, benzyl iso-vanillin, 4-methoxy-3-phenylmethoxy benzaldehyde, 3-benzyloxy-4-methoxy-benzaldehyde, benzylisovanillin, pubchem13136, acmc-1b6ff
PubChem CID 80671
IUPAC-Name 4-methoxy-3-phenylmethoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Menge 50 g
Beilstein 794627
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 242.27
Reinheit (%) 98%