Learn More
3-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11306905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11306905 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10401694 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306905 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08033DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 900799-69-1
Summenformel C15H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 287.271
MDL-Nummer MFCD09817564
InChI-Schlüssel DIPYTSQSLOJNFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cbz-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-benzyloxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-n-cbz-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-benzyloxycarbonylamino-5-hydroxy-benzoic acid, benzoicacid, 3-hydroxy-5-phenylmethoxy carbonyl amino, benzoicacid,3-hydroxy-5-phenylmethoxy carbonyl amino
PubChem CID 24229785
IUPAC-Name 3-Hydroxy-5-(phenylmethoxycarbonylamino)benzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC2=CC(=CC(=C2)C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 287.27
Reinheit (%) 97%