Learn More
3-(Benzyloxymethyl)Cyclobutanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428728 1 g 1 Gramm
15438728 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428728 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62159.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 172324-67-3 | Molecular Formula: C12H14O2 | Molecular Weight: 190.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 172324-67-3
Summenformel C12H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.24
MDL-Nummer MFCD09055138
InChI-Schlüssel FHBBBGYOVFMVIB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11819850
IUPAC-Name 3-[(benzyloxy)methyl]cyclobutan-1-one
SMILES O=C1CC(COCC2=CC=CC=C2)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone
Menge 1 g
Synonym 3-benzyloxy methyl cyclobutanone, 3-benzyloxymethyl cyclobutanone, 3-benzyloxy methyl cyclobutan-1-one, cyclobutanone, 3-phenylmethoxy methyl, 3-benzyloxymethyl-cyclobutanone, 3-benzyloxymethyl cyclobutan-1-one, cyclobutanone,3-phenylmethoxy methyl
Formelmasse 190.23
Reinheit (%) 97%