Learn More
3-Benzyloxyphenylhydrazinhydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10390294 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10390294 1 g Glasflasche 1 Gramm
10370774 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10166913 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10390294 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 394020010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.70 €
    52.65 € / 1 Gramm
    Sparen 12.05 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59146-68-8 | C13H15ClN2O | 250.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59146-68-8
Summenformel C13H15ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 250.73
MDL-Nummer MFCD02258768
InChI-Schlüssel MMMGCMOISVZVKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride, 3-benzyloxy phenyl hydrazine hydrochloride, 3-benzyloxy-phenyl-hydrazine hydrochloride, 3-benzyloxyphenyl hydrazine hydrochloride, 3-benzyloxyphenylhydrazine hcl, benzyloxy-phenyl-hydrazine hydrochloride, 3-phenylmethoxyphenyl diazane hydrochloride, n'-3-benzyloxy-phenyl-hydrazinium, chloride
PubChem CID 12891839
IUPAC-Name (3-phenylmethoxyphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES Cl.NNC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 155.0°C to 157.0°C
Farbe Violett
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2OC6H4NHNH2·HCl
Menge 1 g
Formelmasse 250.73
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.