Learn More
3-(Boc-Amino)cyclohexancarbonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448927
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15448927 1 g 1 Gramm
15468927 250 mg 250 Milligramm
15458927 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15448927
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52299.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 334932-13-7 | C12H21NO4 | 243.303 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-(Boc-amino)cyclohexancarbonsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (2.1 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 334932-13-7
Summenformel C12H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 243.303
MDL-Nummer MFCD03453252
InChI-Schlüssel JSGHMGKJNZTKGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, 3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, cis-3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, acmc-209fp1
PubChem CID 4420316
IUPAC-Name 3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexan-1-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (2.1g/L at 25°C).
Menge 1 g
Formelmasse 243.3
Reinheit (%) ≥98%