Learn More
(+/-)-3-(Boc-amino)pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15469137 5 g 5 Gramm
15459137 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52414.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99724-19-3 | C9H18N2O2 | 186.255 g/mol
(±)-3-(Boc-amino)pyrrolidine is the homochiral starting materials utilised in the synthesis of all of the chiral compounds. Reactant in the peptide activated G-protein coupled receptors test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+/-)-3-(Boc-amino)pyrrolidin ist das homochirale Ausgangsmaterial, das bei der Synthese aller chiralen Verbindungen verwendet wird. Reaktant im Peptid-aktivierten G-Protein gekoppelten Rezeptortest.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (fast transparent).
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99724-19-3
Summenformel C9H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.255
MDL-Nummer MFCD00059040
InChI-Schlüssel DQQJBEAXSOOCPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, 3-n-boc-aminopyrrolidine, 3-n-boc-amino pyrrolidine, 3-boc-amino pyrrolidine, tert-butyl n-pyrrolidin-3-yl carbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino-pyrrolidine, 3-aminopyrrolidine, 3-boc protected, 3-tert-butoxycarbonyl amino pyrrolidine
PubChem CID 2757234
IUPAC-Name tert-Butyl-N-pyrrolidin-3-ylcarbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
Schmelzpunkt 54°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in Methanol(almost transparency).
Menge 5 g
Formelmasse 186.25
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) 97%