Learn More
3-Brom-1,8-Naphthalsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348626 1 g 1 Gramm
11358626 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348626 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17683.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24050-49-5 | Molecular Formula: C12H5BrO3 | Molecular Weight: 277.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24050-49-5
Summenformel C12H5BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 277.07
MDL-Nummer MFCD00228162
InChI-Schlüssel LYXFXCSFCWZGNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo de isochromene-1,3-dione, 3-bromo-1,8-naphthalic anhydride, 5-bromo-1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione, pubchem24244, 5-bromo-benzo de isochromene-1,3-dione, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione,5-bromo, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 5-bromo, 11-bromo-3-oxatricyclo 7.3.1.0, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 7-bromo-3-oxatricyclo 7.3.1.0?,__ trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 11-bromo-3-oxatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione
PubChem CID 3907491
IUPAC-Name 7-Brom-3-oxatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaen-2,4-dion
SMILES BrC1=CC2=CC=CC3=C2C(=C1)C(=O)OC3=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Schmelzpunkt 244°C to 246°C
Menge 1 g
Beilstein 180001
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 277.08
Reinheit (%) 97%