Learn More
3-Brom-1,8-Naphthalsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047129
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11358626
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17683.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24050-49-5
Summenformel C12H5BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 277.07
MDL-Nummer MFCD00228162
InChI-Schlüssel LYXFXCSFCWZGNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo de isochromene-1,3-dione, 3-bromo-1,8-naphthalic anhydride, 5-bromo-1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione, pubchem24244, 5-bromo-benzo de isochromene-1,3-dione, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione,5-bromo, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 5-bromo, 11-bromo-3-oxatricyclo 7.3.1.0, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 7-bromo-3-oxatricyclo 7.3.1.0?,__ trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 11-bromo-3-oxatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione
PubChem CID 3907491
IUPAC-Name 7-Brom-3-oxatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaen-2,4-dion
SMILES BrC1=CC2=CC=CC3=C2C(=C1)C(=O)OC3=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Schmelzpunkt 244°C to 246°C
Menge 250 mg
Beilstein 180001
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 277.08
Reinheit (%) 97%