Learn More
3-Bromo-1-trimethylsilyl-1-propyn,98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430278
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15430278 5 g 5 Gramm
15440278 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430278 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53451.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 38002-45-8 | C6H11BrSi | 191.143 g/mol
3-Bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne is used in the preparation of tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid derivatives. It acts as a propargylating agent and used for the alkylation of dianion of beta-keto esters at gamma-carbon. It plays an important role in the synthesis of allenic alcohols and terminal conjugated enynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromo-1-Trimethylsilyl-1 -propyne wird bei der Herstellung von Tetrahydroisochinolin-3-Carboxylsäure-Derivaten verwendet. Es dient als Propargylazierungsmittel und wird für die Alkylierung von Dianion von Beta-Keto-Estern bei Gamma-Kohlenstoff verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Synthese von allenischen Alkoholen und endständigen konjugierten Enynen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38002-45-8
Summenformel C6H11BrSi
Molekulargewicht (g/mol) 191.143
MDL-Nummer MFCD00134460
InChI-Schlüssel GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 3-bromo-1-propynyl trimethylsilane, 3-trimethylsilyl propargyl bromide, 3-bromoprop-1-ynyl trimethyl silane, silane, 3-bromo-1-propynyl trimethyl, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethyl silane, acmc-1cthe, ksc496i3r
PubChem CID 642589
IUPAC-Name 3-Bromprop-1-ynyl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C#CCBr
Spezifikation
Siedepunkt 44°C to 45°C (2mmHg)
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne
Menge 5 g
Strukturformel BrCH2C≡CSi(CH3)3
Beilstein 2037650
Flammpunkt 63°C (145°F)
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 191.14
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.483
Dichte 1.17