Learn More
3-Brom-2,4,5-Trifluorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398956
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11398956 1 g 1 Gramm
11308966 5 g 5 Gramm
11318966 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11398956
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20154.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 104222-42-6 | C7H2BrF3O2 | 254.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104222-42-6
Summenformel C7H2BrF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 254.99
MDL-Nummer MFCD05664065
InChI-Schlüssel VWVLSESGZBAPHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trifluoro-3-bromobenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-2,4,5-trifluoro, 3-bromanyl-2,4,5-tris fluoranyl benzoic acid, pubchem1366, 3-bromo-2,4,5-trifluoro-benzoic acid, acmc-20an96, 3-bromo-2,4,5-trifluoro benzoic acid
PubChem CID 2783246
IUPAC-Name 3-Brom-2,4,5-trifluorbenzoesäure
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 122°C to 123°C
Menge 1 g
Beilstein 7584381
Formelmasse 254.99
Reinheit (%) 98%