Learn More
3-Brom-2,4,5-Trifluorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048045
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11398956
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20154.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 104222-42-6 | C7H2BrF3O2 | 254.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104222-42-6
Summenformel C7H2BrF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 254.99
MDL-Nummer MFCD05664065
InChI-Schlüssel VWVLSESGZBAPHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trifluoro-3-bromobenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-2,4,5-trifluoro, 3-bromanyl-2,4,5-tris fluoranyl benzoic acid, pubchem1366, 3-bromo-2,4,5-trifluoro-benzoic acid, acmc-20an96, 3-bromo-2,4,5-trifluoro benzoic acid
PubChem CID 2783246
IUPAC-Name 3-Brom-2,4,5-trifluorbenzoesäure
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 122°C to 123°C
Menge 1 g
Beilstein 7584381
Formelmasse 254.99
Reinheit (%) 98%