Learn More
3-Brom-2,4,6-Trimethylanilin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304344
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11304344 10 g 10 Gramm
11314344 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11304344
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00873.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 82842-52-2 | C9H12BrN | 214.106 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82842-52-2
Summenformel C9H12BrN
Molekulargewicht (g/mol) 214.106
MDL-Nummer MFCD00015476
InChI-Schlüssel MVLMPTBHZPYDBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3-bromo-2,4,6-trimethyl, pubchem4363, ksc496e8h, 2,4,6-trimethyl-3-bromoaniline, 3-bromo-2,4,6-trimethyl-aniline, 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzenamine, 3-bromo-2,4,6-trimethylphenylamine, 3-bromo-2,4,6-trimethyl-phenylamine, 3-bromo-2,4,6-trimethylaniline, 3-bromo-2,4,6-trimethylaniline, 98+%
PubChem CID 688300
IUPAC-Name 3-Brom-2,4,6-trimethylanilin
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1N)C)Br)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Siedepunkt 153°C to 155°C (17 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
Beilstein 2829829
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 214.11
Reinheit (%) ≥98%