Learn More
3-Brom-4-fluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399899
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399899 25 g 25 Gramm
15413297 1 g 1 Gramm
11389899 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11399899 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25610.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 656-64-4 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Brom-4-Fluoranilin wird in der organischen Synthese als Zwischenprodukt von Agrochemikalien und pharmazeutischen Wirkstoffen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 656-64-4
Summenformel C6H5BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 190.015
MDL-Nummer MFCD03788559
InChI-Schlüssel KOWPUNQBGWIERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluoro aniline, benzenamine, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorobenzenamine, 3-bromo-4-fluorophenylamine, 3-bromo-4-fluoro-aniline, 3-bromo-4-fluoro-phenylamine, pubchem2924, acmc-209nrn, 3-bromo-4-fluoraniline, 3-bromo 4-fluoro-aniline
PubChem CID 2779286
IUPAC-Name 3-Brom-4-fluoranilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-fluoroaniline
Schmelzpunkt 34°C to 36°C
Siedepunkt 235°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 190.01
Reinheit (%) 98%