Learn More
3-Brom-4-Fluorbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Bromo-4-fluorobenzyl bromide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Brom-4-Fluorbenzylbromid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Lichtempfindlich. Feuchtigkeitsempfindlich. Unter Argon aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-4-fluorobenzyl bromide |
| Schmelzpunkt | 41°C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 267.92 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |