Learn More
3-Brom-4-Fluorbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461000
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11461000 25 g 25 Gramm
11451000 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461000 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25316.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 306935-88-6 | C12H8BrF | 251.098 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 306935-88-6
Summenformel C12H8BrF
Molekulargewicht (g/mol) 251.098
MDL-Nummer MFCD01571091
InChI-Schlüssel COWXPZSVUXHAFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluorobiphenyl, 3-bromo-4-fluoro-1,1'-biphenyl, acmc-20an8u, 1,1'-biphenyl,3-bromo-4-fluoro, 2-bromanyl-1-fluoranyl-4-phenyl-benzene
PubChem CID 2773367
IUPAC-Name 2-brom-1-fluor-4-phenylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=C(C=C2)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-fluorobiphenyl
Menge 25 g
UN-Nummer UN3151
Formelmasse 251.1
Reinheit (%) 98%