Learn More
3-Brom-4-Fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468268 5 g 5 Gramm
15458268 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15468268 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61702.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 27407-11-0 | Molecular Formula: C6H4BrFO | Molecular Weight: 190.999 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27407-11-0
Summenformel C6H4BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 190.999
MDL-Nummer MFCD03425884
InChI-Schlüssel QWTULQLVGNZMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluoro-phenol, phenol, 3-bromo-4-fluoro, pubchem1486, acmc-1cmha, ksc201s9b, 3-bromanyl-4-fluoranyl-phenol
PubChem CID 2783381
IUPAC-Name 3-Brom-4-Fluorphenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-fluorophenol
Farbe Gelb nach grün
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 191
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin