Learn More
3-Brom-4-Hydroxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025701
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10 Gramm
50 Gramm
Product Code. Menge unitSize
11489257 10 g 10 Gramm
11499257 50 g 50 Gramm
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11489257
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B21338.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14348-41-5 | C7H5BrO3 | 217.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14348-41-5
Summenformel C7H5BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 217.02
MDL-Nummer MFCD00017547
InChI-Schlüssel XMEQDAIDOBVHEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-hydroxy, acmc-20aix6, 3-bromo-4-hydroxybenzoicacid, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid, 3-bromo-4-hydroxybenzoicacidhydrate, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid 10g
PubChem CID 84368
IUPAC-Name 3-Brom-4-Hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C(Br)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt 176°C to 178°C
Menge 10 g
Formelmasse 217.02
Reinheit (%) 98%