Learn More
3-Brom-4-methoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420513
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420513 25 g 25 Gramm
11410513 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420513 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12653.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99-58-1 | C8H6BrO3 | 230.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-58-1
Summenformel C8H6BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 230.04
MDL-Nummer MFCD00020295
InChI-Schlüssel BBPZABXVRBFWGD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-bromo-p-anisic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxybenzoicacid, akos bbb/210, rarechem al bo 0751, timtec-bb sbb009955, 4-methoxy-3-bromo benzoic acid, 3-bromanissaure, pubchem2675, 2-bromo-4-carboxyanisole
PubChem CID 66836
IUPAC-Name 3-bromo-4-methoxybenzoate
SMILES COC1=CC=C(C=C1Br)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 217°C to 222°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 2087585
Formelmasse 231.05
Reinheit (%) ≥98%