Learn More
3-Brom-4-methoxybenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452698 25 g 25 Gramm
11442698 5 g 5 Gramm
11462698 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11452698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16698.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 117572-79-9 | C8H6BrNO | 212.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Brom-4-methoxybenzonitril wird zur Herstellung von 3-Brom-2-iod-4-methoxy-benzonitril verwendet. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117572-79-9
Summenformel C8H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 212.05
MDL-Nummer MFCD00143097
InChI-Schlüssel QHWZMDRKTYTPEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-cyanoanisole, 3-bromo-4-methoxylbenzonitrile, 3-bromo-4-methoxybenzenecarbonitrile, 3-bromo-4-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-methoxy, pubchem3795, acmc-1cexj, maybridge4_001971, 3-bromo4-methoxybenzonitrile, ksc494m8l
PubChem CID 736049
IUPAC-Name 3-Brom-4-Methoxybenzonitril
SMILES COC1=CC=C(C=C1Br)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-methoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 120°C to 124°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 3246576
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 212.05
Reinheit (%) 99%