Learn More
3-Brom-4-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460528
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460528 25 g 25 Gramm
11450528 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11460528 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24670.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7745-91-7 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
3-Bromo-4-methylaniline is used in the synthesis of 1,7-dihalo Tröger?s base isomers. It is suitable for use to investigate the reactions of distonic 4-(N,N,N-trimethylammonium)-2-methylphenyl and 5-(N,N,N-trimethylammonium)-2-methylphenyl radical cations with O2 by ion-trap mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brom-4-methylanilin wird bei der Synthese von 1,7-Dihalo-Isomeren der Trögerschen Basen verwendet. Es eignet sich für die Untersuchung der Reaktionen von distonischem 4-(N,N,N-Trimethylammonium)-2-methylphenyl und radikalen Kationen von 5-(N,N,N-Trimethylammonium)-2-methylphenyl mit O2 mittels Ionenfallen-Massenspektrometrie.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7745-91-7
Summenformel C7H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 186.05
MDL-Nummer MFCD00134176
InChI-Schlüssel GRXMMIBZRMKADT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-p-toluidine, p-toluidine, 3-bromo, benzenamine, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-phenylamine, 3-bromo-1,4-toluidine, 4-amino-2-bromotoluene, 3-bromo-4-methylbenzenamine, 3-bromo-4-methylphenylamine, 3-bromo-para-toluidine, 3-bromo-4-methyl-aniline
PubChem CID 82187
IUPAC-Name 3-Brom-4-Methylanilin
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-methylaniline
Schmelzpunkt 25°C to 28°C
Siedepunkt 254°C to 257°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.6115
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1562057
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 186.06
Reinheit (%) 97%