Learn More
3-Bromo-4-methylaniline, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31447259
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31447259 1 kg
31435226 5 g
31433688 10 g
31443020 100 g
31447106 500 g
31437841 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31447259 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD105451000g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-methylaniline
CAS 7745-91-7
Summenformel C7H8BrN
MDL-Nummer MFCD00134176
Menge 1 kg
SMILES C1=C(C(=CC=C1N)C)Br
Molekulargewicht (g/mol) 186.05
Reinheit (%) 98%