Learn More
3-Brom-4-nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392299
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392299 1 g 1 Gramm
11302309 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392299 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27268.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 101420-81-9 | C7H4BrNO4 | 246.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101420-81-9
Summenformel C7H4BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 246.02
MDL-Nummer MFCD04117949
InChI-Schlüssel KKPPNEJUUOQRLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-nitrobenzoic acid, 3-bromo-4-nitrobenzoicacid, benzoic acid,3-bromo-4-nitro, benzoic acid, 3-bromo-4-nitro, 3-bromo-4-nitrobenzoic acid 97, pubchem16301, acmc-209x3e, 4-nitro-3-bromobenzoic acid, 3-bromo-4-nitro-benzoic acid
PubChem CID 16218087
IUPAC-Name 3-Brom-4-nitrobenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 200°C to 204°C
Menge 1 g
Formelmasse 246.02
Reinheit (%) 97%