Learn More
3-Brom-4-(Trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366559
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11366559 5 g 5 Gramm
11356559 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11366559 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26174.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 191602-54-7
Summenformel C7H5BrF3NO
Molekulargewicht (g/mol) 256.022
MDL-Nummer MFCD00190127
InChI-Schlüssel RAQMUBDHNKQNTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-trifluoromethoxy aniline, 3-bromo-4-trifluoromethoxy benzenamine, 4-amino-2-bromo trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-4-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-bromo-4-amino-trifluoromethoxybenzene, benzenamine, 3-bromo-4-trifluoromethoxy, 1-amino-3-bromo-4-trifluoromethoxy benzene, pubchem2925, ksc496c0p
PubChem CID 2736418
IUPAC-Name 3-Brom-4-(Trifluormethoxy)anilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Br)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 256.02
Reinheit (%) 97%