Learn More
3-Brom-5-(Chlormethyl)pyridinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 242.93 |
Reinheit (%) | 95% |