Learn More
3-Brom-5-fluoranilin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1000 Gramm
2000 Gramm
250 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15407748 1 g 1 Gramm
15417748 250 mg 250 Milligramm
17873428 1 g 2000 Gramm
17883428 1 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15407748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61238.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134168-97-1
Summenformel C6H5BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 190.02
MDL-Nummer MFCD07779529
InChI-Schlüssel NGZAVSDIXFIWHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-bromoaniline, 5-amino-1-bromo-3-fluorobenzene, 3-bromo-5-fluoro-phenylamine, benzenamine, 3-bromo-5-fluoro, 5-bromo-3-fluoroaniline, acmc-1bbb3, ksc120c3j, 3-bromo-5-fluorobenzenamine
PubChem CID 15020155
IUPAC-Name 3-bromo-5-fluoroaniline
SMILES NC1=CC(F)=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-fluoroaniline
Farbe Braun
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 190.01
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit