Learn More
3-Brom-5-fluorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352009 10 g 10 Gramm
11342009 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11352009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26066.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 179898-34-1 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 179898-34-1
Summenformel C7H3BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 200.01
MDL-Nummer MFCD04038227
InChI-Schlüssel IADLVSLZPQYXIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-5-fluoro, 5-bromo-3-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyano-5-fluorobromobenzene, 3-bromo 5-fluorobenzonitrile, 3-bromo-5-fluoro-benzonitrile, 3-bromo-5-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem3220, acmc-209yem, 3-fluoro-5-bromobenzonitile
PubChem CID 2783330
IUPAC-Name 3-Brom-5-fluorbenzonitril
SMILES FC1=CC(Br)=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Menge 10 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 200.01
Reinheit (%) 98%