Learn More
3-Brom-5-Fluorbenzylbromid, 95 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Brom-5-Fluorobenzylbromid wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (2.9 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
3-Brom-5-Fluorobenzylbromid wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (2.9 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-5-fluorobenzyl bromide |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water (2.9g/L) (25°C). |
| Formelmasse | 267.92 |
| Reinheit (%) | 95% |