Learn More
3-Brom-5-Methoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15415387 5 g 5 Gramm
15405387 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32635.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 157893-14-6 | C8H7BrO3 | 231.045 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 157893-14-6
Summenformel C8H7BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 231.045
MDL-Nummer MFCD00266858
InChI-Schlüssel DMXJBCHYVUGXEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-carboxyanisole, 3-bromo-5-methoxybenzoicacid, 3-bromo-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-5-methoxy, 5-bromo-3-methoxybenzoic acid, pubchem16435, acmc-1bx98, ksc529k1f, 3-bromo-5-methyloxy benzoic acid
PubChem CID 4060048
IUPAC-Name 3-Brom-5-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Menge 5 g
Formelmasse 231.05
Reinheit (%) 98%