Learn More
3-Brom-5-Nitrobenzaldehyd, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7056045
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15402149 250 mg 250 Milligramm
15482139 1 g 1 Gramm
15492139 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15402149
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64787.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 355134-13-3 | C7H4BrNO3 | 230.017 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 355134-13-3
Summenformel C7H4BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 230.017
MDL-Nummer MFCD00100097
InChI-Schlüssel OUDCOMBHRXKPIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3-bromo-5-nitro, 3-bromo-5-nitro-benzaldehyde, 3-bromo-5-nitro benzaldehyde, ksc497m5f, 3-nitro-5-bromo-benzaldehyde, 3-bromanyl-5-nitro-benzaldehyde, 5-bromo-3-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-5-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 16743966
IUPAC-Name 3-Brom-5-nitrobenzaldehyd
SMILES C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 101°C to 106°C
Farbe Braun
Menge 250 mg
Beilstein 3253229
Formelmasse 230.02
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Pulver