Learn More
3-Brom-5-nitrosalicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337126 25 g 25 Gramm
11317126 1 g 1 Gramm
11327126 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07071.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16789-84-7 | C7H4BrNO4 | 246.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16789-84-7
Summenformel C7H4BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 246.02
MDL-Nummer MFCD00051833
InChI-Schlüssel BESBCGANGAEHPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-5-nitrosalicylaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzenecarbaldehyde, 2-hydroxy-3-bromo-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, acmc-1cfaz, 3-bromo-5-nitro-salicylaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-2-hydroxy-5-nitro, 3-bromanyl-5-nitro-2-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 519307
IUPAC-Name 3-Brom-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyd
SMILES OC1=C(Br)C=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde
Schmelzpunkt 147°C to 151°C
Menge 25 g
Beilstein 1213613
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 246.02
Reinheit (%) 98%