missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Brom-5-(Pentafluorothio)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15477127
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15477127

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34194.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 1180675-98-2
Summenformel C7H4BrF5O2S
Molekulargewicht (g/mol) 327.063
MDL-Nummer MFCD16652482
InChI-Schlüssel GGDWTFSLWQRHPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzoic acid, 3-bromo-5-pentafluorothio benzoic acid, 3-bromo-5-pentafluorosulfur benzoic acid, 3-bromo-5-pentafluorosulfanyl benzoic acid, 3-bromo-5-pentafluoro-lambda6-sulphanyl benzoic acid
PubChem CID 58137421
IUPAC-Name 3-brom-5-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)Br)C(=O)O

Specifications

Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Menge 1 g
Formelmasse 247.16
Reinheit (%) 97%
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.