Learn More
3-Brom-5-(Trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15475237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15475237 5 g 5 Gramm
15465237 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15475237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32510.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 914636-35-4
Summenformel C7H5BrF3NO
Molekulargewicht (g/mol) 256.022
MDL-Nummer MFCD08458076
InChI-Schlüssel GJUHRBPRJGNGFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethoxy aniline, 3-bromo-5-trifluoromethoxy anilin, 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzenamine, 5-bromo-3-trifluoromethoxy phenylamine, 3-amino-5-trifluoromethoxy bromobenzene
PubChem CID 26985421
IUPAC-Name 3-Brom-5-(Trifluormethoxy)anilin
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Brechungsindex 1.511
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 256.02
Reinheit (%) 97%