Learn More
3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7031655
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15485567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32805.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 914636-32-1
Summenformel C8H5BrF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 284.032
MDL-Nummer MFCD08458075
InChI-Schlüssel PIHJYRPSTBFOOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzamide
PubChem CID 26985420
IUPAC-Name 3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzamid
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Schmelzpunkt 144°C to 146°C
Menge 1 g
Formelmasse 284.03
Reinheit (%) 97%