Learn More
3-Brom-5-(Trifluoromethoxy)Bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15404417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15404417 1 g 1 Gramm
15414417 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15404417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31778.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 914635-52-2
Summenformel C8H3BrF3NO
Molekulargewicht (g/mol) 266.017
MDL-Nummer MFCD08458074
InChI-Schlüssel PQPKERBGCBHRJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzonitrile, 5-bromo-3-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile, 3-bromo-5-cyano-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
PubChem CID 44717376
IUPAC-Name 3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzonitril
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 266.01
Reinheit (%) 97%