Learn More
3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424457
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15424457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31815.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1026201-95-5
Summenformel C8H6BrF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 271.033
MDL-Nummer MFCD09999512
InChI-Schlüssel CQQFETSXXFSLPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethoxy phenyl methanol, 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzyl alcohol, 3-bromo-5-trifluoromethoxy-phenyl-methanol, benzenemethanol, 3-bromo-5-trifluoromethoxy
PubChem CID 26985712
IUPAC-Name [3-brom-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Brechungsindex 1.491
Menge 1 g
Formelmasse 271.03
Reinheit (%) 97%