Learn More
3-Brom-5-(Trifluormethyl)anilin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11404397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404397 1 g 1 Gramm
11414397 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11404397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20437.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54962-75-3
Summenformel C7H5BrF3N
Molekulargewicht (g/mol) 240.023
MDL-Nummer MFCD00236205
InChI-Schlüssel HJTLKVYOWNTDPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-bromobenzotrifluoride, 3-bromo-5-trifluoromethyl aniline, 3-bromo-5-trifluoromethyl-phenylamine, 3-amino-5-bromo trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenamine, 3-bromo-5-aminobenzotrifluoride, 3-amino-5-bromotrifluorotoluene, benzenamine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 2735880
IUPAC-Name 3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Dichte 1.71
Siedepunkt 221°C to 223°C
Flammpunkt 107°C (225°F)
Brechungsindex 1.5286
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 240.03
Reinheit (%) 98%