Learn More
3-Brom-5-(Trifluoromethyl)Benzol-1,2-Diamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10779385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10779385 1 g 1 Gramm
10378522 10 g 10 Gramm
10585344 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10779385 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB05134DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 113170-72-2
Summenformel C7H6BrF3N2
Molekulargewicht (g/mol) 255.038
MDL-Nummer MFCD00042484
InChI-Schlüssel OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3-bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride, buttpark 82\03-57, 1,2-diamino-3-bromo-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 2-amino-3-bromo-5-trifluoromethyl phenylamine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-diamino-3-bromobenzotrifluoride, pubchem2253
PubChem CID 735785
IUPAC-Name 3-Brom-5-(trifluormethyl)benzol-1,2-diamin
SMILES C1=C(C=C(C(=C1N)N)Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1, 2-diamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 255.04
Reinheit (%) 97%