Learn More
3-Brom-5-(pentafluorthio)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15490649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490649 100 g 100 Gramm
15470649 5 g 5 Gramm
15480649 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490649 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63776.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-67-6
Summenformel C8H4BrF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 269.02
MDL-Nummer MFCD03412186
InChI-Schlüssel AMZBKZQMAZWIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethyl-benzoic acid, 5-bromo-3-trifluoromethyl benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethylbenzoicacid, benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethyl, pubchem4737, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-1clgk, ksc222e0t
PubChem CID 11086788
IUPAC-Name 3-Brom-5-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(Br)=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Menge 100 g
Formelmasse 269.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest