Learn More
3-Brom-5-Trifluormethyl-o-Phenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11397259
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397259 1 g 1 Gramm
11307269 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11397259 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27429.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113170-72-2
Summenformel C7H6BrF3N2
Molekulargewicht (g/mol) 255.038
MDL-Nummer MFCD00042484
InChI-Schlüssel OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3-bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride, buttpark 82\03-57, 1,2-diamino-3-bromo-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 2-amino-3-bromo-5-trifluoromethyl phenylamine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-diamino-3-bromobenzotrifluoride, pubchem2253
PubChem CID 735785
IUPAC-Name 3-Brom-5-(trifluormethyl)benzol-1,2-diamin
SMILES C1=C(C=C(C(=C1N)N)Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Schmelzpunkt 61°C to 65°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 255.04
Reinheit (%) 97%