Learn More
3-Brombenzaldehydethylenacetal, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11395385 5 g 5 Gramm
11305395 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395385 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19611.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 17789-14-9 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17789-14-9
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.073
MDL-Nummer MFCD00003209
InChI-Schlüssel VYPYKCPWNPPBBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromophenyl-1,3-dioxolane, 3-bromobenzaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-3-bromophenyl, 1-bromo-3-1,3-dioxolan-2-yl benzene, 2-m-bromophenyl-1,3-dioxolane, m-bromobenzaldehyde ethylene acetal, pubchem3730, 2-3-bromophenyl dioxolane, acmc-1c8q7, ksc496m7r
PubChem CID 87306
IUPAC-Name 2-(3-bromphenyl)-1,3-dioxolan
SMILES C1COC(O1)C2=CC(=CC=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Dichte 1.514
Siedepunkt 132°C to 133°C (8 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.563
Menge 5 g
Beilstein 1344030
Formelmasse 229.07
Reinheit (%) ≥98%