Learn More
3-Brombenzanthron, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391907 100 g 100 Gramm
11381907 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07422.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 81-96-9 | C17H9BrO | 309.162 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-96-9
Summenformel C17H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 309.162
MDL-Nummer MFCD00021094
InChI-Schlüssel WVECFEIAZAKUNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzanthrone, 3-brombenzanthrone, benzanthrone, 3-bromo, 7-bromomesobenzanthrone, 3-bromo-7h-benzo de anthracen-7-one, 7h-benz de anthracen-7-one, 3-bromo, 3-bromobenz d,e anthrone, 3-bromo-7h-benz de anthracen-7-one, 3-bromo-7h-benz de anthracene-7-one, unii-3dh9916fno
PubChem CID 6696
IUPAC-Name 3-brombenzo[b]phenalen-7-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C(=C(C=C3)Br)C=CC=C4C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzanthrone
Schmelzpunkt 164°C to 168°C
Menge 100 g
Beilstein 1975512
Formelmasse 309.17
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch