Learn More
3-Brombenzol-1-sulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10550553
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10550553 10 g 10 Gramm
10293282 1 g 1 Gramm
10275464 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10550553 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00520EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 89599-01-9
Summenformel C6H6BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 236.083
MDL-Nummer MFCD00084903
InChI-Schlüssel MUBJNMWVQGHHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzenesulphonamide, 3-bromobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-bromo, 3-bromo-benzenesulfonamide, 3-bromobenesulfonamide, 3-bromo-benzenesulfonic acid amide, 3-bromanylbenzenesulfonamide, pubchem11759, 3-bromophenylsulfonamide, m-bromobenzenesulfonamide
PubChem CID 2734765
IUPAC-Name 3-Bromenzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzene-1-sulfonamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel BrC6H4SO2NH2
Menge 10 g
Formelmasse 236.09
Reinheit (%) 97%