Learn More
3-Bromenzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431707 5 g 5 Gramm
11421707 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25681.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89599-01-9 | C6H6BrNO2S | 236.083 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89599-01-9
Summenformel C6H6BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 236.083
MDL-Nummer MFCD00084903
InChI-Schlüssel MUBJNMWVQGHHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzenesulphonamide, 3-bromobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-bromo, 3-bromo-benzenesulfonamide, 3-bromobenesulfonamide, 3-bromo-benzenesulfonic acid amide, 3-bromanylbenzenesulfonamide, pubchem11759, 3-bromophenylsulfonamide, m-bromobenzenesulfonamide
PubChem CID 2734765
IUPAC-Name 3-Bromenzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 154°C to 158°C
Menge 5 g
Formelmasse 236.09
Reinheit (%) 97%