Learn More
3-Brombenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404344
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404344 25 g 25 Gramm
11414344 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404344 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12606.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 585-76-2 | C7H5BrO2 | 201.019 g/mol
3-Bromobenzoic acid was used as test solute in the determination of acidity constants by capillary zone electrophoresis. It was used as internal standard to study the retention mechanisms of an unmodified and a hydroxylated polystyrene-divinylbenzene polymer by solid-phase extraction. It was also used in synthesis of N-(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-bromobenzamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromobenzoesäure wurde als Testlösung bei der Bestimmung von Säurekonstanten durch Kapillarzonenelektrophorese verwendet. Es wurde als interner Standard zur Untersuchung der Retentionsmechanismen eines nicht modifizierten und eines hydroxylierten Polystyrol-Divinylbenzol-Polymers durch Festphasenextraktion verwendet. Es wurde auch zur Synthese von N-(1,1-Dimethyl-2-Hydroxyethyl)-3-Bromobenzamid verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 585-76-2
Summenformel C7H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.019
MDL-Nummer MFCD00002487
InChI-Schlüssel VOIZNVUXCQLQHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromobenzoic acid, 3-brombenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo, 3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, m-bromo, unii-7dct3a73lx, 7dct3a73lx, 3-bromo benzene acid, 3-bromobenzoicacid, 4-fluorobenzoicacid
PubChem CID 11456
IUPAC-Name 3-Brombenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzoic acid
Schmelzpunkt 153°C to 157°C
Dichte 1.948
Menge 25 g
Beilstein 2041792
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 201.02
Reinheit (%) ≥98%