Learn More
3-Brombenzophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15480398 25 g 25 Gramm
15460398 1 g 1 Gramm
15470398 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480398 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53505.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1016-77-9 | C13H9BrO | 261.118 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1016-77-9
Summenformel C13H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 261.118
MDL-Nummer MFCD00672015
InChI-Schlüssel XNUMUNIJQMSNNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzophenone, 3-bromophenyl phenyl methanone, methanone, 3-bromophenyl phenyl, m-bromobenzophenone, 3-bromophenyl phenylmethanone, 3-bromophenyl-phenyl-methanone, 3-bromophenyl phenyl ketone, bromobenzophenone,m, 3-bromobenzoylbenzene, acmc-20an8e
PubChem CID 70548
IUPAC-Name (3-bromphenyl)-phenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzophenone
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Menge 25 g
Formelmasse 261.12
Reinheit (%) 97%