Learn More
3-Brombenzotrifluorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457756 25 g 25 Gramm
11467756 100 g 100 Gramm
11477756 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457756 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14724.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 401-78-5 | C7H4BrF3 | 225.008 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 401-78-5
Summenformel C7H4BrF3
Molekulargewicht (g/mol) 225.008
MDL-Nummer MFCD00000380
InChI-Schlüssel NNMBNYHMJRJUBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3-trifluoromethyl benzene, m-bromobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl bromobenzene, benzene, 1-bromo-3-trifluoromethyl, 3-brombenzotrifluorid, 3-bromotrifluoromethylbenzene, 3-bromobenzyltrifluoride, 3-trifluoromethyl phenyl bromide, m-trifluoromethyl bromobenzene
PubChem CID 9817
IUPAC-Name 1-Brom-3-(Trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzotrifluoride
Dichte 1.613
Siedepunkt 151°C to 152°C
Flammpunkt 59°C (138°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.473
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1449557
Formelmasse 225.01
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromobenzotrifluoride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromobenzotrifluoride